Läs mer
3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7- Naftalendisulfonsyra Dinatriumsalt, Solstice
Produktkod. 15666950
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15666950 25 g Glasflaska 25g
15656950 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15666950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 7395025G
 Begränsad artikel
I lager
för spektrofotometrisk det. av Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 525-05-3
Molekylformel C10H5NNa2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 377.25
MDL-nummer MFCD00149246
InChI-nyckel DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
IUPAC-namn dinatrium;3-hydroxi-4-nitrosonaftalen-2,7-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Smältpunkt 300 °C
Färg Gult
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3643930
Formel vikt 377,26 g/mol