Läs mer
3-Hydroxy-4-phenylbenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30392761
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30392761 25 mg
1 options
Produktkod. 30392761 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95290325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-phenylbenzoic Acid
CAS 106593-48-0
Molekylformel C13H10O3
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16)
LEDER OC(=O)c1ccc(c(O)c1)c2ccccc2
IUPAC-namn 3-hydroxy-4-phenylbenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Formel vikt 214.063