Läs mer
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid, 97%
Produktkod. 15244794 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15244794 1 g 1g
15254794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15244794 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449930010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 118-13-8 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-13-8
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD01536959
InChI-nyckel MXNVEJDRXSFZQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxycinchoninic acid, cinchoninic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-quinoline-4-carboxylic acid, 4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxycinchoninicacid, 4-22-00-02296 beilstein handbook reference, 4-quinolinecarboxylicacid,3-hydroxy, 4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxy
PubChem CID 8352
IUPAC-namn 3-hydroxikinolin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.