Läs mer
3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)3-7(6)13/h1-4,13H |
| Formel vikt | 190.0242 |