Läs mer
3-hydroxy-5-metyl-N-fenyl-2-1H-pyridon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| CAS | 887406-53-3 |
| Molekylformel | C12 H11 N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 3-hydroxy-5-methyl-1-phenyl-, 3-Hydroxy-5-methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-7-11(14)12(15)13(8-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14H,1H3 |
| LEDER | CC1=CN(C(=O)C(=C1)O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-5-metyl-1-fenylpyridin-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vikt | 201.079 |