Läs mer
3-Hydroxy-5-metylisoxazol, 97 %
Produktkod. 11470760
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470760 25 g 25g
11460760 5 g 5g
11480760 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044450.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 10004-44-1 | C4H5NO2 | 99,089 g/mol
3-Hydroxy-5-metylisoxazol används i växtstimulerande aktivitet och plantor som växer. Och det används också i DNA/RNA-synteshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10004-44-1
Molekylformel C4H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 99.089
MDL-nummer MFCD00144468
InChI-nyckel KGVPNLBXJKTABS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hymexazol, 3-hydroxy-5-methylisoxazole, hymexazole, 5-methylisoxazol-3-ol, 5-methylisoxazol-3 2h-one, hydroxyisoxazole, tachigaren, itachigarden, 5-methyl-3-hydroxyisoxazole, 5-methyl-3 2h-isoxazolone
PubChem CID 24781
ChEBI CHEBI:5827
IUPAC-namn 5-metyl-l,2-oxazol-3-on
LEDER CC1=CC(=O)NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,4856
Löslighetsinformation Soluble in alcohol, acetone, THF, chloroform
Formel vikt 99.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.