Läs mer
3-hydroxy-5-metylisoxazol, TRC
Produktkod. 30406045
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30406045 250 mg
1 options
Produktkod. 30406045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH947650250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hymexazol
CAS 10004-44-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 H5 N O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 3(2H)-Isoxazolone, 5-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Isoxazolol, 5-methyl- (7CI), 5-Methyl-3(2H)-isoxazolone (ACI), 3-Hydroxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazol-3-ol, 5-Methyl-3-hydroxyisoxazole, 5-Methylisoxazol-3-ol, Bucid, Butsid, F 319, F 319 (fungicide), Hydroxyisoxazole, Hydroxyisoxazole (pesticide), Hymexazol, Hymexazole, NSC 217971, Tachigaren
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
LEDER CC1=CC(=O)NO1
IUPAC-namn 5-metyl-1,2-oxazol-3-ett
Molekylvikt (g/mol) 99.09
Formel vikt 99.032