Läs mer
3-hydroxi-5-metylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15435407
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435407 5 g 5g
15445407 250 mg 250mg
15425407 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15435407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32658.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 42732-49-0 | C6H7NO | 109.128 g/mol
3-hydroxi-5-metylpyridin används för att framställa 3-hydroxi-5-metyl-2-nitropyridin genom nitreringsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-hydroxi-5-metylpyridin används för att framställa 3-hydroxi-5-metyl-2-nitropyridin genom nitreringsreaktion.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42732-49-0
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD00661297
InChI-nyckel RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
PubChem CID 224753
IUPAC-namn 5-metylpyridin-3-ol
LEDER CC1=CC(=CN=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 109.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.