Läs mer
3-Hydroxy-5-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 13521630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13521630 250 mg 250mg
13501630 1 g 1g
13511630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13521630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448742500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 42732-49-0
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
InChI-nyckel RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
PubChem CID 224753
IUPAC-namn 5-methylpyridin-3-ol
LEDER CC1=CC(=CN=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Smältpunkt 136.0°C to 140.0°C
Analysprocentintervall 96.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 109.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.