missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid |
| CAS | 78238-14-9 |
| Molekylformel | C7H5NO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| LEDER | O=[N+]([O-])C1=CC(O)=CC(C(O)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vikt | 183.0168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?