Läs mer
3-Hydroxy-5-phenylisoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-5-phenylisoxazole |
| CAS | 939-05-9 |
| Molekylformel | C9H7NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Isoxazolol, 5-phenyl- (8CI), 4-Isoxazolin-3-one, 5-phenyl- (7CI), 5-Phenyl-3(2H)-isoxazolone, 3-Hydroxy-5-phenylisoxazole, 5-Phenyl-3-hydroxyisoxazole, 3(2H)-Isoxazolone, 5-phenyl-, 5-Phenyl-3(2H)-isoxazolone, 5-Phenyl-3-hydroxyisoxazole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9-6-8(12-10-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11) |
| LEDER | Oc1cc(on1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-phenyl-1,2-oxazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |