Läs mer
3-Hydroxy-5-fenylpyrrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-5-phenylpyrrole |
| CAS | 100750-40-1 |
| Molekylformel | C10 H9 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c12-9-6-10(11-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,11-12H |
| LEDER | Oc1c[nH]c(c1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-fenyl-1H-pyrrol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0684 |