Läs mer
3-hydroxi-5-(trifluormetyl)bensoesyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11366529
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366529 1 g 1g
15417565 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26157.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 328-69-8 | Molekylformel: C8H5F3O3 | Molekylvikt: 206,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-69-8
Molekylformel C8H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 206.12
MDL-nummer MFCD07368783
InChI-nyckel BJUOAPFXYPEEMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl, 3-hydroxy-5-trifluoromethylbenzoicacid, acmc-1cprz, ksc496i2d, 3-carboxy-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-carboxy-5-trifluoromethyl phenol, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2783146
IUPAC-namn 3-hydroxi-5-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 191 °C till 193 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.