Läs mer
3-Hydroxy-Alpha-methyl-tyrosine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-alpha-methyl-tyrosine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 225.1001 |
| Frakt skick | Room Temperature |