Läs mer
3’-Hydroxy-amiodarone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Hydroxy-amiodarone Hydrochloride |
| CAS | 516508-80-8 |
| Molekylformel | C25H29I2NO4 . HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [4-[2-(Diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl][2-(3-hydroxybutyl)-3-benzofuranyl]-methanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29I2NO4.ClH/c1-4-28(5-2)12-13-31-25-19(26)14-17(15-20(25)27)24(30)23-18-8-6-7-9-21(18)32-22(23)11-10-16(3)29;/h6-9,14-16,29H,4-5,10-13H2,1-3H3;1H |
| LEDER | OC(C)CCC1=C(C(C2=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C2)=O)C3=CC=CC=C3O1.Cl |
| IUPAC-namn | (4-(2-(diethylamino)ethoxy)-3,5-diiodophenyl)(2-(3-hydroxybutyl)benzofuran-3-yl)methanone hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 697.77 |
| Formel vikt | 697.48 |