Läs mer
3-Hydroxy Anagrelide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyanagrelide |
| CAS | 733043-41-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H7 Cl2 N3 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O2/c11-5-1-2-6-4(7(5)12)3-15-9(17)8(16)14-10(15)13-6/h1-2,9,17H,3H2,(H,13,14,16) |
| LEDER | OC1N2Cc3c(Cl)c(Cl)ccc3N=C2NC1=O |
| IUPAC-namn | 6,7-dichloro-3-hydroxy-3,5-dihydro-1H-imidazo[2,1-b]quinazolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.09 |
| Formel vikt | 270.9915 |
| Visa mer |