Läs mer
3-Hydroxy Benzopyrene O-b-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy Benzopyrene O-beta-D-glucuronide |
| CAS | 60262-81-9 |
| Molekylformel | C26H20O7 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyren-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 3-Hydroxybenzo[a]pyrene Glucuronide, Benzo[a]pyren-3-ol Glucuronide, Benzo[a]pyrene 3-Glucuronide, Benzo[a]pyrene-3-β-D-glucopyranosuronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H20O7/c27-21-22(28)24(25(30)31)33-26(23(21)29)32-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16/h1-11,21-24,26-29H,(H,30,31)/t21-,22-,23+,24-,26+/m0/s1 |
| LEDER | C1=CC=C2C3=C4C(=CC2=C1)C=CC5=C(C=CC(=C54)C=C3)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)C(=O)O)O)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.43 |
| Formel vikt | 444.1209 |