Läs mer
3-Hydroxy Benzopyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy Benzopyrene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O/c21-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16/h1-11,21H |
| Formel vikt | 268.0888 |
| Procent renhet | >95% |