Läs mer
3-Hydroxy Carbamazepine tert-Butyldimethylsilyl Ether, TRC
Produktkod. 30394225
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394225 1 mg
30404726 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30394225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8841151MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Carbamazepine tert-Butyldimethylsilyl Ether
Analyt- eller komponentnamn 3-Hydroxy Carbamazepine tert-Butyldimethylsilyl Ether
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H26 N2 O2 Si
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O2Si/c1-21(2,3)26(4,5)25-17-13-12-16-11-10-15-8-6-7-9-18(15)23(20(22)24)19(16)14-17/h6-14H,1-5H3,(H2,22,24)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2C=Cc3ccccc3N(C(=O)N)c2c1
IUPAC-namn 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 366.529
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 366.176