Läs mer
3-Hydroxy Carbamazepine tert-Butyldimethylsilyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy Carbamazepine tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Hydroxy Carbamazepine tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 N2 O2 Si |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O2Si/c1-21(2,3)26(4,5)25-17-13-12-16-11-10-15-8-6-7-9-18(15)23(20(22)24)19(16)14-17/h6-14H,1-5H3,(H2,22,24) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2C=Cc3ccccc3N(C(=O)N)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.529 |
| Visa mer |