Läs mer
3-Hydroxy Carbofuran-d3, TRC
Produktkod. 30408193
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408193 10 mg
30398361 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82504210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794759-59-3
Molekylformel C12H12D3NO4
Molekylvikt (g/mol) 240.27
Synonym 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3,7-benzofurandiol 7-(N-Methylcarbamate-d3), (Methyl-d3)carbamic Acid 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl Ester, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl N-(Methyl-d3)carbamate, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl (Methyl-d3)carbamate, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl (Methyl-d3)carbamate
LEDER O=C(NC([2H])([2H])[2H])OC1=C2C(C(O)C(C)(C)O2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Carbofuran-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)/i3D3
Formel vikt 240.1189