Läs mer
3-Hydroxy Carbofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbofuran-3-hydroxy |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15) |
| Formel vikt | 237.1001 |
| Procent renhet | >95% |