Läs mer
3-Hydroxy Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxycarvedilol |
| CAS | 146574-43-8 |
| Molekylformel | C24 H26 N2 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9H-Carbazol-3-ol, 4-[2-hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy]-, 9H-Carbazol-3-ol, 4-[2-hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy]-, (±)-, 4-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy]-9H-carbazol-3-ol, BM 910228, SB 211475, 3-Hydroxy carvedilol, 3-Hydroxycarvedilol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-21-8-4-5-9-22(21)30-13-12-25-14-16(27)15-31-24-20(28)11-10-19-23(24)17-6-2-3-7-18(17)26-19/h2-11,16,25-28H,12-15H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2c(O)ccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| IUPAC-namn | 4-[2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino]propoxy]-9H-carbazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.47 |
| Formel vikt | 422.1842 |