Läs mer
3-hydroxycitalopram, TRC
Produktkod. 30008513
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008513 1 mg
30010338 5 mg
30011516 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9183501MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 411221-53-9
Molekylformel C20 H21 F N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 340.39
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-carbonitrile, 3-Hydroxy Citalopram, 3-Hydroxycitalopram
IUPAC-namn 1-[3-(dimetylamino)propyl]-1-(4-fluorfenyl)-3-hydroxy-3H-2-benzofuran-5-karbonitril
LEDER CN(C)CCCC1(OC(O)c2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-hydroxy Citalopram
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(15-5-7-16(21)8-6-15)18-9-4-14(13-22)12-17(18)19(24)25-20/h4-9,12,19,24H,3,10-11H2,1-2H3
Formel vikt 340.1587