Läs mer
3-hydroxycitalopram, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-hydroxy Citalopram |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(15-5-7-16(21)8-6-15)18-9-4-14(13-22)12-17(18)19(24)25-20/h4-9,12,19,24H,3,10-11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 340.1587 |