Läs mer
3-Hydroxy Deoxy Dihydro Artemisinin, TRC
Product Code. 30407018
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30407018 250 mg
30395910 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30407018 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH934950250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 126641-61-0
Molekylformel C15H24O5
Molekylvikt (g/mol) 284.35
Synonym (3R,3aS,6R,6aS,8R,9S,10aR,10bR)-Decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2,8-diol, 3-Hydroxy Desoxy-dihydroartemisinin
LEDER C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)O[C@]23[C@H]1C[C@H]4O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Deoxy Dihydro Artemisinin
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O5/c1-7-4-5-9-8(2)12(17)18-13-15(9)10(7)6-11(16)14(3,19-13)20-15/h7-13,16-17H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9+,10+,11-,12?,13-,14+,15+/m1/s1
Formel vikt 284.1624