Läs mer
3-hydroxydesloratadin, TRC
Produktkod. 30406914
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406914 50 mg
30392867 1 mg
30399509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406914 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH93675050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119410-08-1
Molekylformel C19 H19 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 326.82
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 3-Hydroxydesloratadine, Sch 45581
IUPAC-namn 8-kloro-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-3-ol
LEDER Oc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Desloratadine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
Formel vikt 326.1186
Procent renhet >95%