Läs mer
3-Hydroxy-DL-Kynurenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-DL-kynurenine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 224.0797 |
| Procent renhet | >95% |