Läs mer
3-Hydroxy Donepezil (Donepezil Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy Donepezil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 395.2097 |
| Procent renhet | >95% |