Läs mer
3-Hydroxyguanfacin, TRC
Produktkod. 17944425
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944425 1 mg
17921955 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17944425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9427301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78197-84-9
Molekylformel C9 H9 Cl2 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 262.0927
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-3-hydroxy-benzeneacetamide
IUPAC-namn N-karbamimidoyl-2-(2,6-diklor-3-hydroxyfenyl)acetamid
LEDER NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)ccc(O)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Guanfacine
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3O2/c10-5-1-2-6(15)8(11)4(5)3-7(16)14-9(12)13/h1-2,15H,3H2,(H4,12,13,14,16)
Formel vikt 261.0072