Läs mer
3-Hydroxy Lidocaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy Lidocaine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-8-12(17)11(14)4/h7-8,17H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18) |
| Formel vikt | 250.1681 |
| Procent renhet | >95% |