Läs mer
3-Hydroxy Loratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy Loratadine |
| CAS | 183483-15-0 |
| Molekylformel | C22 H23 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(27)25-9-7-14(8-10-25)20-19-6-5-17(23)11-15(19)3-4-16-12-18(26)13-24-21(16)20/h5-6,11-13,26H,2-4,7-10H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cc(O)cnc24)CC1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(8-chloro-3-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.88 |
| Formel vikt | 398.1397 |