missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Hydroxy Medetomidine, TRC

Produktkod. 30009278
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30009278 2.5 mg 2.5mg
30011907 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9467702.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 128366-50-7
Molekylformel C13H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 216.28
Synonym 3-[1-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]-2-methylbenzenemethanol;
LEDER CC1=C(C=CC=C1C(C)C2=CN=CN2)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Medetomidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O/c1-9-11(7-16)4-3-5-12(9)10(2)13-6-14-8-15-13/h3-6,8,10,16H,7H2,1-2H3,(H,14,15)
Formel vikt 216.1263
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.