missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Hydroxy Mepivacaine, TRC

Produktkod. 30136621
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136621 1 mg
30009340 5 mg
30009511 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8253551MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 37055-90-6
Molekylformel C15H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 262.35
Synonym N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide, 1-Methyl-3'-hydroxy-2',6'-pipecoloxylidide, 1-Methyl-4'-hydroxy-2',6'-pipecoloxylidide, 1-Methylpipecolo-3'-hydroxy-2',6'-xylidide;
LEDER CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)ccc(O)c2C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Mepivacaine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10-7-8-13(18)11(2)14(10)16-15(19)12-6-4-5-9-17(12)3/h7-8,12,18H,4-6,9H2,1-3H3,(H,16,19)
Formel vikt 262.1681
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.