Läs mer
3-hydroxymyristsyra metylester, TRC
Produktkod. 30401476
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401476 5 g
30390897 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30401476 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9544255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55682-83-2
Molekylformel C15 H30 O3
Molekylvikt (g/mol) 258.4
Synonym (±)-Methyl 3-Hydroxytetradecanoate, Methyl 3-Hydroxytetradecanoate, 3-Hydroxytetradecanoic Acid Methyl Ester
IUPAC-namn Metyl 3-hydroxytetradecanat
LEDER CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3
Formel vikt 258.2195