missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Hydroxy-N,N,N-trimethylanilinium Bromide, Mikromol™

Produktkod. 17983036
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983036 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17983036 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1568.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Hydroxy-N,N,N-trimethylanilinium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-N,N,N-trimethylanilinium Bromide
CAS 1620-19-5
Analyt- eller komponentnamn 3-Hydroxy-N,N,N-trimethylanilinium Bromide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H14 N O . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-benzenaminium Bromide (1:1), (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide (6CI,7CI), Benzenaminium, 3-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), 3-Hydroxyphenyltrimethylammonium bromide, Neostigmine Bromide Impurity A as Bromide, Neostigmine Impurity A as Bromide
InChI formel InChI=1S/C9H13NO.BrH/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H
LEDER [Br-].C[N+](C)(C)c1cccc(O)c1
IUPAC-namn (3-hydroxyphenyl)-trimethylazanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 232.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 231.026 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.