Läs mer
3’-Hydroxy Repaglinide-d5(Mixture of Diastereomers), TRC
Produktkod. 30396657
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396657 1 mg
30405749 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30396657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9532821MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1352792-15-4
Molekylformel C27H31D5N2O5
Molekylvikt (g/mol) 473.62
Synonym 2-(Ethoxy-d5)-4-[2-[[1-[2-(3-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid
IUPAC-namn 4-[2-[[1-[2-(3-hydroxypiperidin-1-yl)phenyl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(CC(=O)NC(CC(C)C)c2ccccc2N3CCCC(O)C3)ccc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Hydroxy Repaglinide-d5(Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C27H36N2O5/c1-4-34-25-15-19(11-12-22(25)27(32)33)16-26(31)28-23(14-18(2)3)21-9-5-6-10-24(21)29-13-7-8-20(30)17-29/h5-6,9-12,15,18,20,23,30H,4,7-8,13-14,16-17H2,1-3H3,(H,28,31)(H,32,33)/i1D3,4D2
Formel vikt 473.2938