Läs mer
3-Hydroxy Rimantadine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy Rimantadine Hydrochloride |
| CAS | 128487-57-0 |
| Molekylformel | C12 H21 N O . H Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-(1-Aminoethyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 1-(1-Aminoethyl)-3-hydroxyadamantane, m-Hydroxyrimantadine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-8(13)11-3-9-2-10(4-11)6-12(14,5-9)7-11;/h8-10,14H,2-7,13H2,1H3;1H/t8?,9-,10+,11+,12-; |
| LEDER | Cl.CC(N)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@](O)(C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | (5R,7S)-3-(1-aminoethyl)adamantan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.762 |
| Formel vikt | 231.139 |