Läs mer
3-Hydroxy Ropivacaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy Ropivacaine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O2/c1-4-10-19-11-6-5-7-14(19)17(21)18-16-12(2)8-9-15(20)13(16)3/h8-9,14,20H,4-7,10-11H2,1-3H3,(H,18,21) |
| Formel vikt | 290.1994 |
| Procent renhet | >95% |