Läs mer
3’-Hydroxy Valbenazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Hydroxy Valbenazine |
| CAS | 2237934-70-0 |
| Molekylformel | C24 H38 N2 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | NBI 136110, (S)-(2R,3R,11bR)-3-Isobutyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-yl 2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38N2O5/c1-14(2)9-16-13-26-8-7-15-10-20(29-5)21(30-6)11-17(15)18(26)12-19(16)31-23(27)22(25)24(3,4)28/h10-11,14,16,18-19,22,28H,7-9,12-13,25H2,1-6H3/t16-,18-,19-,22-/m1/s1 |
| LEDER | COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)[C@@H](C[C@@H]3c2cc1OC)OC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)O |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,11bR)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizin-2-yl] (2S)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.569 |
| Formel vikt | 434.278 |