Läs mer
3-Hydroxy Valproic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy Valproic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 160.1099 |
| Procent renhet | >95% |