Läs mer
3-hydroxyparacetaminophen-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyacetaminophen-d3 |
| CAS | 1020719-47-4 |
| Molekylformel | C8 2H3 H6 N O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Acetamide-2,2,2-d3, N-(3,4-dihydroxyphenyl)-, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide-d3, 3-Hydroxyacetaminophen-d3, 4-(Acetyl-d3-amino)catechol, 4-Acetylaminopyrocatechol-d3, 3'-Hydroxyacetaminophen-d3, 3',4'-Dihydroxyacetanilide-d3, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,2,2-trideuterioacetamide, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-5(10)9-6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,11-12H,1H3,(H,9,10)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-N-(3,4-dihydroxyfenyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.18 |
| Formel vikt | 170.0771 |