Läs mer
3-Hydroxyacetaminophen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyacetaminophen |
| CAS | 37519-14-5 |
| Molekylformel | C8 H9 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Acetamide, N-(3,4-dihydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3',4'-dihydroxy- (6CI), N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide, 3-Hydroxyacetaminophen, 4-(Acetylamino)catechol, 4-Acetylaminopyrocatechol, 3'-Hydroxyacetaminophen, 3',4'-Dihydroxyacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-5(10)9-6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,11-12H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | N-(3,4-dihydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |