Läs mer
3'-hydroxyacetofenon, 98 %
Description
3'Hydroxyacetofenon används vid framställning av chalcones och flavonoider, som finner tillämpning som ett anti-tuberkulosmedel och antileishmaniala chaokoner. Det är också involverat i framställningen av fenylefrin. Vidare är det en aktiv komponent i castoreum, som används som tinktur i vissa parfymer och som livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3'Hydroxyacetophenone används vid framställning av chalcones och flavonoider, som finner tillämpning som ett anti-tuberkulosmedel och antileishmaniala chaokoner. Det är också involverat i framställningen av fenylefrin. Vidare är det en aktiv komponent i castoreum, som används som tinktur i vissa parfymer och som livsmedelstillsats.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3'-Hydroxyacetophenone |
| Smältpunkt | 93 °C till 97 °C |
| Densitet | 1.1 |
| Kokpunkt | 296 °C |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 2040676 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 136.15 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.