Läs mer
3'-Hydroxyacetophenone, 98%
Produktkod. p-7020553
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11484234
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12547.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
3'Hydroxyacetofenon används vid framställning av chalcones och flavonoider, som finner tillämpning som ett anti-tuberkulosmedel och antileishmaniala chaokoner. Det är också involverat i framställningen av fenylefrin. Vidare är det en aktiv komponent i castoreum, som används som tinktur i vissa parfymer och som livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3'Hydroxyacetophenone används vid framställning av chalcones och flavonoider, som finner tillämpning som ett anti-tuberkulosmedel och antileishmaniala chaokoner. Det är också involverat i framställningen av fenylefrin. Vidare är det en aktiv komponent i castoreum, som används som tinktur i vissa parfymer och som livsmedelstillsats.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-71-1
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00002298
InChI-nyckel LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
IUPAC-namn 1-(3-hydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Hydroxyacetophenone
Smältpunkt 93°C to 97°C
Densitet 1.1
Kokpunkt 296°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2040676
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3'-Hydroxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.