Läs mer
3'-Hydroxyacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| CAS | 121-71-1 |
| Molekylformel | C8 H8 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), 3-Hydroxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-hydroxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vikt | 136.0524 |