Läs mer
3-hydroxiadamantan-1-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10161292
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10161292 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10161292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12757EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
CAS 42711-75-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H15O3
MDL-nummer MFCD00193929
Kvantitet 10 g
Synonym 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
InChI-nyckel CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
LEDER OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
IUPAC-namn 3-hydroxiadamantan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 195.24
PubChem CID 2736518
Formel vikt 196.24
Procent renhet 97%