Läs mer
3-Hydroxyadamantan-1-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11454287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454287 1 g 1g
11464287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20377.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 42711-75-1 | C11H15O3 | 195,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42711-75-1
Molekylformel C11H15O3
Molekylvikt (g/mol) 195.24
MDL-nummer MFCD00193929
InChI-nyckel CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
Synonym 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
PubChem CID 2736518
IUPAC-namn 3-hydroxiadamantan-1-karboxylsyra
LEDER OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
Smältpunkt 203 °C till 207 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.