Läs mer
3-Hydroxyagomelatine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyagomelatine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO3/c1-10(17)16-6-5-12-8-13(18)7-11-3-4-14(19-2)9-15(11)12/h3-4,7-9,18H,5-6H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 259.1208 |
| Procent renhet | >95% |