Läs mer
3-hydroxiantranilsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10545660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10545660 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10545660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.43 SEK
    1908.65 SEK / 1g
    Save 216.78 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 548-93-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyanthranilic acid
CAS 548-93-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 224 °C till 231 °C
Färg Färglös till orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H7NO3
MDL-nummer MFCD00007700
Kvantitet 1 g
Synonym 3-hydroxyanthranilic acid, 3-oxyanthranilic acid, 2-amino-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-anthranilsaeure, 3-ohaa, anthranilic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy, 3-hydroxyanthranilate, 3-hydroxy-anthranilsaeure german
InChI-nyckel WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C(O)C=CC=C1C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-hydroxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 153.14
PubChem CID 86
ChEBI CHEBI:15793
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.